Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Midi-kit til RNA-rensning
Beskrivelse
NucleoSpin™ RNA L muliggør isolering af DNA-free højkvalitets RNA fra store mængder udgangsmateriale, f.eks. kultiverede celler, væv, bakterier og gær. Celler lyseres ved inkubation i en opløsning med store mængder kaotrope ioner. Denne lysisbuffer inaktiverer straks RNaser og skaber passende bindingsbetingelser, som fremmer adsorption af RNA til silicamembranen. Efter lysen opnås homogenisering og reduktion af viskositet ved filtrering med NucleoSpin™ filter L-enheder. Kontaminerende DNA bundet til silicamembranen fjernes af en DNase I-opløsning, som påføres direkte på silicamembranen under forberedelsen. Optimale betingelser for DNasen opnås ved at vaske silicamembranen med en specifik afsaltningsbuffer før behandling. Salte, metabolitter og makromolekylære cellulære komponenter fjernes ved simple vasketrin med to forskellige buffere. Total RNA elueres endeligt med RNase-frit vand. Kitkomponenter: NucleoSpin™ RNA L-kolonner med 15 ml opsamlingsrør, 15 ml eluationsrør, NucleoSpin™ filtre L, buffere, RNase-fri DNase I, DNase I reaktionsbuffer, RNase-frit vand.
- DNase inkluderede I til fjernelse af genomisk DNA samt NucleoSpin™ filtre til homogenisering og reduktion af lysatviskositet
- Siliciummembranteknologi
- Udbytte: 180 μg (10 7 Hela-celler), 620μg (4 x 107 Hela-celler)
- Prøvemateriale: <5 x 107 dyrkede celler, <1010 bakterieceller, ≤3 x 108 gærceller, <200 mg væv
- Typisk RIN: >9
- Elutionsvolumen: 500 μl
- Bindingskapacitet: 700 μg
- Forberedelsestid: 80 min./4 forberedelser
- Format: MIDI-spinkolonne Total RNA-isolering fra dyrkede celler, væv, bakterier, gær, prøver lagret i RNAlater og RNA-oprensning af reaktionsblandinger.
Tekniske data
Tekniske data
| Bakterieindhold | <1010 Celler |
| Format | Midi Spin-kolonne |
| Til brug med (applikation) | RNA-isolering fra dyrkede celler, væv |
| Inkluderer | NucleoSpin™ RNA MIDI-kolonner med opsamlingsrør (15 ml), opsamlingsrør (15 ml), NucleoSpin™ filtre MIDI, buffere, RNase-fri rDNase |
| Antal reaktioner | 20 |
| Produkttype | NucleoSpin RNA Midi-kit |
| Mængde | 20-pakning |
| RNase | Ja |
| Prøvestørrelse | <5 x 107 dyrkede celler, <200 mg human/dyrevæv, <1010 bakterieceller, <3 x 108 gærceller |
| Test tid | 80 min./4 Reaktion |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin RNA Midi (20)
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol, rDNase