Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA, mini-sæt til RNA oprensning
Artikelnummer. 15373604
Antal reaktioner:
10
12
50
240
250
Format:
Mini spinsøjle
QIAcube
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
250 reaktioner
300ml
50 reaktioner
Hver
Artikelnummer. 15373604
Brand: Macherey-Nagel™ 740955.12C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Genvind hurtigt RNA med mini spin sæt-søjler. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ RNA-søjler er optimeret til isolering af RNA med højeste integritet
Funktioner
  • DNase inkluderet til DNA-fordøjelse– på søjlen nem og effektiv fjernelse af kontaminerende DNA
  • NucleoSpin™-filtre (makuleringsmaskiner)– effektiv prøvehomogenisering og reduktion af viskositet
  • Op til 70μ g brugsklar RNA
  • Parallel oprensning af genomisk DNA ved hjælp af NucleoSpin™ RNA/DNA-buffersæt
Anvendelser
  • RNA-isolering fra dyrkede celler, væv (standardprotokol)
  • RNA fra < 109 bakterieceller (gram-negative, gram-positive) eller < 108 gærceller
  • RNA fra ≤ 100μ l biologiske væsker
  • RNA-oprensning fra reaktionsblandinger
  • RNA fra prøver gemt i RNAlater™
  • RNA fra spytprøver indsamlet med Oragene ™ RNA (Genotek)
  • Typiske downstream-applikationer: RT-PCR i realtid, Northern blotting, primerforlængelse, array-teknologi, RNase-beskyttelsesassays
Tekniske data
Bakterieindhold 70μ g
Detektionsmetode Siliciummembran
Format QIAcube
Isoleringsteknologi Siliciummembran
DNase Ja
Endelig produkttype NucleoSpin™ RNA-sæt
Til brug med (applikation) RNA-isolering fra dyrkede celler, væv
Antal reaktioner 12
Produkttype NucleoSpin™ RNA-sæt
Mængde 1 stk.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin RNA
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); gu