Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA, mini-sæt til RNA oprensning
Beskrivelse
Funktioner
- DNase inkluderet til DNA-fordøjelse– på søjlen nem og effektiv fjernelse af kontaminerende DNA
- NucleoSpin™-filtre (makuleringsmaskiner)– effektiv prøvehomogenisering og reduktion af viskositet
- Op til 70μ g brugsklar RNA
- Parallel oprensning af genomisk DNA ved hjælp af NucleoSpin™ RNA/DNA-buffersæt
Anvendelser
- RNA-isolering fra dyrkede celler, væv (standardprotokol)
- RNA fra < 109 bakterieceller (gram-negative, gram-positive) eller < 108 gærceller
- RNA fra ≤ 100μ l biologiske væsker
- RNA-oprensning fra reaktionsblandinger
- RNA fra prøver gemt i RNAlater™
- RNA fra spytprøver indsamlet med Oragene ™ RNA (Genotek)
- Typiske downstream-applikationer: RT-PCR i realtid, Northern blotting, primerforlængelse, array-teknologi, RNase-beskyttelsesassays
Tekniske data
Tekniske data
| Bakterieindhold | 70μ g |
| Detektionsmetode | Siliciummembran |
| Format | QIAcube |
| Isoleringsteknologi | Siliciummembran |
| DNase | Ja |
| Endelig produkttype | NucleoSpin™ RNA-sæt |
| Til brug med (applikation) | RNA-isolering fra dyrkede celler, væv |
| Antal reaktioner | 240 |
| Antal prøver | 4 |
| Produkttype | NucleoSpin™ RNA-sæt |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin RNA
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) / guanidine hydrochloride, ethanol