Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA, mini-sæt til RNA oprensning
Artikelnummer. 11912512
Skift visning
Antal reaktioner:
10
12
50
240
250
Format:
Mini spinsøjle
QIAcube
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
250 reaktioner
300ml
50 reaktioner
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Format Pakningsstørrelse
11912512 10 Mini spinsøjle 10 reaktioner
15220023 240 QIAcube Hver
12373368 250 Mini spinsøjle 250 reaktioner
11922402 50 Mini spinsøjle 50 reaktioner
15373604 12 QIAcube 300ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11912512 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740955.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00 DKK
    224.96 DKK / 10 reaktioner
    Spare 390.04 DKK
    63% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Genvind hurtigt RNA med mini spin sæt-søjler. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ RNA-søjler er optimeret til isolering af RNA med højeste integritet
Funktioner
  • DNase inkluderet til DNA-fordøjelse– på søjlen nem og effektiv fjernelse af kontaminerende DNA
  • NucleoSpin™-filtre (makuleringsmaskiner)– effektiv prøvehomogenisering og reduktion af viskositet
  • Op til 70μ g brugsklar RNA
  • Parallel oprensning af genomisk DNA ved hjælp af NucleoSpin™ RNA/DNA-buffersæt
Anvendelser
  • RNA-isolering fra dyrkede celler, væv (standardprotokol)
  • RNA fra < 109 bakterieceller (gram-negative, gram-positive) eller < 108 gærceller
  • RNA fra ≤ 100μ l biologiske væsker
  • RNA-oprensning fra reaktionsblandinger
  • RNA fra prøver gemt i RNAlater™
  • RNA fra spytprøver indsamlet med Oragene ™ RNA (Genotek)
  • Typiske downstream-applikationer: RT-PCR i realtid, Northern blotting, primerforlængelse, array-teknologi, RNase-beskyttelsesassays
Tekniske data
Bakterieindhold 70μ g
Detektionsmetode Siliciummembran
Format Mini spinsøjle
Isoleringsteknologi Siliciummembran
DNase Ja
Endelig produkttype NucleoSpin™ RNA-sæt
Til brug med (applikation) RNA-isolering fra dyrkede celler, væv
Antal reaktioner 10
Produkttype NucleoSpin™ RNA-sæt
Mængde 1 stk.
Prøvestørrelse <5 x 106 dyrkede celler, <30 mg menneske-/dyrevæv, <109 bakterieceller, <108 gærceller
Udbytte 14 μg HeLa-celler, 70 μg bakterieceller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin RNA
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) / guanidine hydrochloride, ethanol