Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-kolonner, mini-kolonner til RNA-rensning
Beskrivelse
NucleoSpin™ RNA
- rDNase inkluderet for at fordøje – DNA på kolonnen, nem og effektiv fjernelse af forurenende DNA
- NukleoSpin-filtre (shredders) – effektiv prøvehomogenisering og reduktion af viskositet
- Op til 70 μg klar til brug RNA
- Parallel rensning af genomisk DNA ved brug af NucleoSpin™ RNA/DNA Buffer Set
- RNA-isolering fra dyrkede celler, væv (standardprotokol):
- RNA fra < 109 bakterieceller (Gram-negativ, Gram-positiv) eller < 108 gærceller
- RNA fra ≤ 100 μl biologiske væsker
- RNA-oprensning fra reaktionsblandinger
- RNA fra prøver, der senere opbevares i RNA™
- RNA fra spytprøver indsamlet med Oragene™ RNA (Genotek)
- Typiske downstream-applikationer: realtids RT-PCR, Northern blotting, primer-udvidelse, array-teknologi, RNase-beskyttelsesassays
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blåt bånd |
| Indhold og opbevaring | rDNase ved 4 °C; Andre komponenter ved stuetemperatur (18 °C til 25 °C) |
| Format | Mini spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Silica membranteknologi |
| Elueringsvolumen | 40 til 120 μl |
| Prøvetype | Dyrkede bakterie- eller gærceller, Menneske- eller dyrevæv |
| Effektivitet | Bindingskapacitet: 200 μg |
| Til brug med (udstyr) | NucleoSpin RNA-sæt |
| Til brug med (applikation) | Isolering af RNA fra celler og væv |
| Inkluderer | Kun kolonner |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin RNA
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); gu