Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Clean-up Maxi kit for RNA clean up and concentration
Artikelnummer. 15880958
Skift visning
:
20 forberedelser
Artikelnummer.
15880958 20 forberedelser
1 options
Artikelnummer. 15880958 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740910.20
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Highly efficient clean up and concentration of RNA samples
  • Designed to clean up RNA from either crude preparations or enzyme reactions
  • Designed for very large samples – up to 35 mg crude RNA
  • Complete removal of RT-PCR inhibitors
  • Time saving procedure without DNase digestion
Tekniske data
Indhold og opbevaring Room temperature (18-25 °C)
Format Maxi Spin Column
Isoleringsteknologi Siliciummembran
Elueringsvolumen 3 - 5 mL
Prøvetype Rå RNA
Effektivitet Binding capacity: 35 mg
Endelig produkttype Ultra-pure RNA
Til brug med (udstyr) Vortex Mixer, Centrifuge for 50 mL Tubes
Til brug med (applikation) Clean-up of large amounts of RNA
Inkluderer NucleoSpin RNA Clean-up Maxi Columns, Collection Tubes, buffers
Antal prøver 20
Renhed A260/A280: 1.9 - 2.1
Prøvestørrelse <35 mg crude RNA
Test tid 30 min/6 preps
Udbytte 85 - 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin RNA Clean-up Maxi (20)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: guanidium thiocyanide, ethanol