Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Blood Midi
Artikelnummer. 15128584
Skift visning
Format:
Midi Spin Column
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
15128584 Midi Spin Column Hver
1 options
Artikelnummer. 15128584 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740210.20
 Begrænset vare
På lager
Midi spin kit for superior isolation of total RNA from fresh or frozen whole blood (human or animal) from common blood collection tubes. Direct blood lysis process does not require the use of a selective erythrocyte lysis.
NucleoSpin™ RNA Blood Midi kit achieves superior RNA yield and quality in a format that provides convenient handling and flexible sample volume and throughput.
  • Direct total blood lysis—Very simple and convenient procedure
  • No selective erythrocyte lysis at 4 °C—Complete processing at room temperature
  • Superior RNA yield and quality from up to 1.3 mL whole blood
  • Efficient on-column DNA removal for an increased sensitivity in downstream applications
  • Compatible with common blood collection tubes and anticoagulants (e.g., EDTA, citrate, and heparin)
Tekniske data
Format Midi Spin Column
Isoleringsteknologi Silica membranteknologi
Elueringsvolumen 200 to 400 μL
Prøvetype Whole Blood (Fresh or Frozen)
Effektivitet Binding capacity: 700 μg
Endelig produkttype Total RNA
Til brug med (udstyr) Vortex Mixer, Centrifuge
Til brug med (applikation) RNA isolation
Inkluderer NucleoSpin RNA Blood Midi Columns with Collection Tubes, Collection Tubes (15 mL), buffers, RNase-free rDNase, Liquid Proteinase K
Antal reaktioner 20 forberedelser
Renhed A260/A280: 1.9 - 2.1
Prøvestørrelse 400 to 1300 μL
Test tid 75 min/6 Preps
Udbytte 4 to 26 μL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin RNA Blood Midi (20)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate; ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); pr