Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid Transfection-grade, Mini kit for ultrapure plasmid DNA
Artikelnummer. p-7159602
Antal prøver:
50
250
Pakningsstørrelse:
250 reaktioner
50 reaktioner
Artikelnummer. 15503636
Brand: Macherey-Nagel™ 740490.50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A fast way to purify transfection-grade plasmid DNA using mini-format technology to reduce endotoxins from bacterial lysates. Complete kit includes mini spin columns for an ultra-fast workflow.
Endotoxins are co-purified during typical plasmid preparations from bacterial lysates. Since they interfere with eukaryotic cell survival, endotoxin reduction is essential prior to cell transfection. NucleoSpin™ Plasmid Transfection-grade kits are designed to reduce endotoxins from bacterial lysates.
  • Purifies high-copy plasmids for transfection
  • Novel technology to diminish endotoxin content (< 50 EU/μg DNA) for successful transfection
  • Rapid purification from E. coli via manual, vacuum or centrifugation processing
  • Ultra-fast procedure using mini spin columns simplifies the work-flow
  • Downstream applications: transfection of common cell lines (lipofection, electroporation)
  • Also suitable for standard molecular biology application, such as cloning and sequencing
Tekniske data
Bakterielle endotoksiner <50 EU/ng DNA
Indhold og opbevaring Room temperature (18 - 25 °C)
Format Mini spinsøjle
Isoleringsteknologi Silica Membrane and Endotoxin-reduction Technology
Prøvetype Bacterial Culture (E. coli, High-copy Plasmids)
Effektivitet Binding capacity: 35 μg
Elueringsvolumen Elution Volume: 30 - 50 μL
Endelig produkttype Transfection-grade plasmid DNA
Til brug med (udstyr) Centrifuge, Vacuum manifold (e.g. NucleoVac 96)
Til brug med (applikation) Rapid purification of plasmids for transfection
Inkluderer NucleoSpin Plasmid Transfection-grade Columns, Collection Tubes, Buffers, RNase A
Antal prøver 50
Renhed A260/A280: 1.80 - 1.85
Prøvevolumen Up to 5 mL
Størrelse < 15 kbp
Test tid 14 min/6 preps
Udbytte 15 - 30 μg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/trie