Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmidtransfektionskvalitet, mini-kit til ultrarent plasmid-DNA
Beskrivelse
Endotoksiner sam-renses under typiske plasmidpræparater fra bakterielle lysater. Da de forstyrrer overlevelsen af eukaryote celler, er endotoksinreduktion essentiel før celletransfektion. NucleoSpin™ Plasmidtransfektionssæt er designet til at reducere endotoksiner fra bakterielle lysater.
- Renser højkopi-plasmider til transfektion
- Ny teknologi til at mindske endotoksinindholdet (< 50 EU/μg DNA) for en succesfuld transfektion
- Hurtig rensning fra E. coli via manuel, vakuum- eller centrifugeringsbehandling
- Ultrahurtig procedure med mini-spin kolonner forenkler arbejdsflowet
- Efterfølgende anvendelser: transfektion af almindelige cellelinjer (lipofektion, elektroporation)
- Også velegnet til standard molekylærbiologisk anvendelse, såsom kloning og sekventering
Tekniske data
Tekniske data
| Bakterielle endotoksiner | <50 EU/ng DNA |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur (18 - 25 °C) |
| Format | Mini spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Siliciummembran og teknologi til reduktion af endotoksiner |
| Prøvetype | Bakteriekultur (E. coli, højkopierede plasmider) |
| Effektivitet | Bindekapacitet: 35 μg |
| Elueringsvolumen | Elutionsvolumen: 30 - 50 μl |
| Endelig produkttype | Transfektionsgrad plasmid-DNA |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuge, vakuummanifold (f.eks. NucleoVac 96) |
| Til brug med (applikation) | Hurtig rensning af plasmider til transfektion |
| Vis mere |