Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid (NoLid) kolonner til plasmid-DNA-rensning
Beskrivelse
NucleoSpin™ Plasmid (NoLid)
- Til hurtig småskala fremstilling af højrenhed plasmid-DNA
- Hurtig procedure – 6 mini-forberedelser på 25 minutter
- Høj kapacitet – op til 50 μg plasmid-DNA
- Kaotropisk saltvask buffer – ekstra rent DNA
- Downstream-applikationer: kloning, sekventering, PCR, transformation, restriktionsanalyse
- Højkopierede plasmider fra E. coli
- Lavkopi-plasmider, P1-konstruktioner eller cosmider (øgede buffervolumen kræves)
- Plasmid-DNA fra gram-positive bakterier og plasmid-DNA oprydning fra reaktionsblandinger
- Supplerende protokol for M13 DNA tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Format | Mini spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Silica membranteknologi |
| Prøvetype | E. coli-kultur |
| Effektivitet | Bindingskapacitet: 50 μg |
| Elueringsvolumen | 50μ L |
| Endelig produkttype | Sekventeringsgrad plasmid-DNA |
| Til brug med (udstyr) | NucleoSpin™ Plasmid (NoLid) Kit |
| Til brug med (applikation) | Fremstilling af højrenhed plasmid-DNA |
| Inkluderer | Kun kolonner |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin Plasmid (NoLid)
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase