Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid DNA
Artikelnummer. p-8013752
Antal reaktioner:
10 forberedelser
12 Preps
250 forberedelser
50 forberedelser
Inkluderer:
Låg
No Lid
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
12 forberedelser
250 reaktioner
50 reaktioner
Artikelnummer. 11942502
Brand: Macherey-Nagel™ 740588.10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Prepare small scale high-purity plasmid DNA rapidly. NucleoSpin™ Plasmid Columns come with or without a cap lid.
Features:
  • For rapid small scale preparation high-purity plasmid DNA
  • Fast procedure – 6 Minipreps in 25 min.
  • High capacity – up to 50μg of plasmid DNA
  • Chaotropic salt wash buffer – extra pure DNA
Applications:
  • High-copy plasmids from E. coli
  • Low-copy plasmids, P1 constructs, or cosmids (increased buffer volumes required)
  • Plasmid DNA from Gram-positive bacteria and plasmid DNA clean-up from reaction mixtures
  • Supplementary protocol for M13 DNA available on request
  • Typical downstream applications: cloning, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis
Tekniske data
Format Kolonne
Isoleringsteknologi Silica membranteknologi
Sekvenseringstype DNA- og RNA-sekventering
Til brug med (applikation) High-copy plasmids from E. coli
Inkluderer Låg
Antal reaktioner 10 forberedelser
Produkttype Plasmid Columns
Mængde 2 mL
Prøvevolumen 2 to 10 mL
Størrelse <50 kbp
Test tid 25 min.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Plasmid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr