Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid DNA
Artikelnummer. 15186446
Skift visning
Antal reaktioner:
10 forberedelser
12 forberedelser
250 forberedelser
50 forberedelser
Inkluderer:
Intet låg
Låg
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
12 forberedelser
250 reaktioner
50 reaktioner
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Inkluderer unitSize
15186446 12 forberedelser Intet låg 12 forberedelser
11942502 10 forberedelser Låg 10 reaktioner
11932392 50 forberedelser Låg 50 reaktioner
12353358 250 forberedelser Låg 250 reaktioner
11912252 250 forberedelser Intet låg 250 reaktioner
11942362 50 forberedelser Intet låg 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15186446 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740499.12C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Prepare small scale high-purity plasmid DNA rapidly. NucleoSpin™ Plasmid Columns come with or without a cap lid.
Features:
  • For rapid small scale preparation high-purity plasmid DNA
  • Fast procedure – 6 Minipreps in 25 min.
  • High capacity – up to 50μg of plasmid DNA
  • Chaotropic salt wash buffer – extra pure DNA
Applications:
  • High-copy plasmids from E. coli
  • Low-copy plasmids, P1 constructs, or cosmids (increased buffer volumes required)
  • Plasmid DNA from Gram-positive bacteria and plasmid DNA clean-up from reaction mixtures
  • Supplementary protocol for M13 DNA available on request
  • Typical downstream applications: cloning, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis
Tekniske data
Format Kolonne
Isoleringsteknologi Silica membranteknologi
Sekvenseringstype DNA- og RNA-sekventering
Til brug med (applikation) High-copy plasmids from E. coli
Inkluderer Intet låg
Antal reaktioner 12 forberedelser
Produkttype Plasmid Columns
Mængde 2 mL
Prøvevolumen 2 to 10 mL
Størrelse <50 kbp
Test tid 25 min.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Plasmid (NoLid)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase