Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid DNA
Beskrivelse
Features:
- For rapid small scale preparation high-purity plasmid DNA
- Fast procedure – 6 Minipreps in 25 min.
- High capacity – up to 50μg of plasmid DNA
- Chaotropic salt wash buffer – extra pure DNA
Applications:
- High-copy plasmids from E. coli
- Low-copy plasmids, P1 constructs, or cosmids (increased buffer volumes required)
- Plasmid DNA from Gram-positive bacteria and plasmid DNA clean-up from reaction mixtures
- Supplementary protocol for M13 DNA available on request
- Typical downstream applications: cloning, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Kolonne |
| Isoleringsteknologi | Silica membranteknologi |
| Sekvenseringstype | DNA- og RNA-sekventering |
| Til brug med (applikation) | High-copy plasmids from E. coli |
| Inkluderer | Intet låg |
| Antal reaktioner | 50 forberedelser |
| Produkttype | Plasmid Columns |
| Mængde | 2 mL |
| Prøvevolumen | 2 to 10 mL |
| Størrelse | <50 kbp |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin Plasmid (NoLid)
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase