Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid-DNA
Artikelnummer. 11932392
Skift visning
Antal reaktioner:
10 forberedelser
12 forberedelser
250 forberedelser
50 forberedelser
Inkluderer:
Intet låg
Låg
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
12 forberedelser
250 reaktioner
50 reaktioner
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Inkluderer Pakningsstørrelse
11932392 50 forberedelser Låg 50 reaktioner
11942502 10 forberedelser Låg 10 reaktioner
12353358 250 forberedelser Låg 250 reaktioner
11912252 250 forberedelser Intet låg 250 reaktioner
15186446 12 forberedelser Intet låg 12 forberedelser
11942362 50 forberedelser Intet låg 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11932392 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740588.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.56 DKK
    709.94 DKK / 50 reaktioner
    Spare 20.62 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Forbered småskala højrenheds plasmid-DNA hurtigt. NucleoSpin™ Plasmidkolonner leveres med eller uden låg til låget.
Funktioner:
  • Til hurtig småskala fremstilling af højrenhed plasmid-DNA
  • Hurtig procedure – 6 Minipreps på 25 minutter.
  • Høj kapacitet – op til 50 μg plasmid-DNA
  • Kaotropisk saltvask buffer – ekstra rent DNA
Applikationer:
  • Højkopierede plasmider fra E. coli
  • Lavkopi-plasmider, P1-konstruktioner eller cosmider (øgede buffervolumen kræves)
  • Plasmid-DNA fra gram-positive bakterier og plasmid-DNA oprydning fra reaktionsblandinger
  • Supplerende protokol for M13-DNA kan købes efter anmodning
  • Typiske downstream-applikationer: kloning, sekventering, PCR, transformation, restriktionsanalyse
Tekniske data
Format Kolonne
Isoleringsteknologi Silica membranteknologi
Sekvenseringstype DNA- og RNA-sekventering
Til brug med (applikation) Højkopierede plasmider fra E. coli
Inkluderer Låg
Antal reaktioner 50 forberedelser
Produkttype Plasmidsøjler
Mængde 2 mL
Prøvevolumen 2 til 10 ml
Størrelse <50 kbp
Test tid 25 min.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Plasmid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr