Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmidbuffer-sæt
Artikelnummer. 11962562
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11962562 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 11962562 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740953
 Begrænset vare
På lager
Buffer sat til isolering af lavkopi-plasmider; til brug med NucleoSpin Plasmid- eller NucleoSpin Plasmid (NoLid) kits.
NucleoSpin™ Plasmid Kit bruges til isolering af lavkopi af plasmid-DNA ved hjælp af en tidsbesparende parallel proces. Det er velegnet til manuel eller automatiseret behandling under vakuum eller ved centrifugering. Det kan behandle op til 5 ml E. coli-kultur, med et typisk udbytte på 4 – 6 μg sekventeringskvalitets plasmid-DNA pr. 1 ml prøvekultur.
  • NucleoSpin™ Plasmid-sæt inkluderer filter- og bindingsplader/strimler, buffere og RNase A
  • Når der kræves en større mængde lavkopiplasmid, kan større kulturvolumen fremstilles ved hjælp af yderligere buffervolumener
  • Plasmid Buffer Set leverer: 75 ml Resuspension Buffer A1 og Lysis Buffer A2, plus 100 ml Neutralization Buffer A3 og RNase A
  • Egnet kun til brug med NucleoSpin™ plasmid-sæt—Tilstrækkeligt til op til 300 forberedelser
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Resuspension Buffer A1, Lysis Buffer A2, Neutralization Buffer A3
Oversigt 75 ml affjedringsbuffer A1 og Lysis Buffer A2, plus 100 ml neutraliseringsbuffer A3 og RNase A
Til brug med (applikation) Isolering af lavkopi-plasmid-DNA
Til brug med (udstyr) NucleoSpin™ Plasmid-kit
Mængde 1 sæt
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Plasmid Buffer Set
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), guanidine hydrochloride, RNase