Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plant II, Mini Kit for DNA from Plants
Artikelnummer. p-8013749
Antal reaktioner:
10 forberedelser
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Artikelnummer. 11992492
Brand: Macherey-Nagel™ 740770.10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isolate and purify genomic DNA from plant samples. NucleoSpin™ Plant II kits enable enhanced yield and quality DNA.
Features
  • The second generation for rapid isolation of genomic DNA from plant samples
  • with higher yield and quality
  • Two alternative lysis buffers included for optimal processing of various samples and highest flexibility:
  • Lysis Buffer PL1, based on CTAB lysis method
  • Lysis Buffer PL2, based on SDS lysis method
  • NucleoSpin™ Filters included for clarification of lysate
  • Improved buffer compositions – higher yield and purity
  • Optimized silica membrane – improved DNA binding
  • RNase A included
Applications
  • DNA from plant cells and tissue
  • DNA from fungi
  • Typical downstream applications: PCR, Southern blotting, enzymatic reactions
Tekniske data
Antal reaktioner 10 forberedelser
Produkttype Plant II
Prøvevolumen <100 mg wet weight, <20 mg dry weight
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Plant II
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: guanidine hydrochloride, ethanol/dodecylsulfate, sodium salt/guanidine hydrochloride, 2-propanol