Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plante II, Mini Kit til DNA fra planter
Artikelnummer. 11982382
Skift visning
Antal reaktioner:
10 forberedelser
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
11982382 50 forberedelser 50 reaktioner
11992492 10 forberedelser 10 reaktioner
11912262 250 forberedelser 250 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11982382 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740770.50
 Begrænset vare
På lager
Isoler og rens genomisk DNA fra planteprøver. NucleoSpin™ Plant II-kits muliggør forbedret udbytte og kvalitets-DNA.
Funktioner
  • Anden generation til hurtig isolering af genomisk DNA fra planteprøver
  • med højere udbytte og kvalitet
  • To alternative lysisbuffere inkluderet for optimal behandling af forskellige prøver og højeste fleksibilitet:
  • Lysis Buffer PL1, baseret på CTAB-lysemetoden
  • Lysis Buffer PL2, baseret på SDS lysis-metoden
  • NucleoSpin™ Filtre inkluderet til klarhed af lysat
  • Forbedrede buffersammensætninger, – højere udbytte og renhed
  • Optimeret silicamembran forbedrede DNA-bindingen –
  • RNase A inkluderet
Applikationer
  • DNA fra planteceller og væv
  • DNA fra svampe
  • Typiske downstream-anvendelser: PCR, Southern blotting, enzymatiske reaktioner
Tekniske data
Antal reaktioner 50 forberedelser
Produkttype Plante II
Prøvevolumen <100 mg vådvægt, <20 mg tørvægt
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Plant II
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, ethanol/dodecylsulfate, sodium salt/guanidine hydrochloride, 2-propanol