Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA, Mini kit for miRNA and RNA purification
Antal reaktioner:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Beskrivelse
Features
- Parallel isolation of small and large RNA
- RNA purification fractionated by size:
- Isolation of small RNA only (< 200 b),
- Isolation of small RNA (< 200 b) and large RNA (> 200 b) in two separate fractions
- Isolation of total RNA (small and large RNA in one fraction)
- Additional isolation of total protein fraction ready to use for SDS-PAGE and Western blot analysis
- Excellent RNA recovery and purity by chaotropic salt lysis without phenol/chloroform (patent pending)
- NucleoSpin™ Filters for efficient sample homogenization
- rDNase for efficient on-column removal of genomic DNA
Applications
- Parallel isolation of small and large RNA from human / animal tissue and cultured cells, from plant tissue, and in combination with phenol / chloroform (e.g., TRIzol™) lysis
- Purification of siRNA and large dsRNA from DICER reactions
- Typical downstream applications: real-time RT-PCR, Northern blotting, chip hybridization
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Mini spinsøjle |
| Til brug med (applikation) | Purification of siRNA and large dsRNA from DICER reactions |
| Inkluderer | NucleoSpin™ RNA Columns, NucleoSpin™ miRNA Columns, NucleoSpin™ Protein Removal Columns, Collection Tubes (2 mL, 2 mL lid, 1.5 mL), NucleoSpin™ Filters, buffers, RNase-free rDNase |
| Antal reaktioner | 10 reaktioner |
| Produkttype | NucleoSpin™ miRNA Kit |
| RNase | Yes |
| Prøvestørrelse | Small RNA: < 200 nt, large RNA: > 200 nt |
| Test tid | <45 min./6 Reaction and <35 min./6 Reaction |
| Udbytte | 10μg small RNA, 95μg large RNA |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin miRNA (10)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1,4-dioxane, ethanol, guanidinium thiocyanate, 2-mercaptoethanol, rDNase