Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA, Mini-kit til miRNA- og RNA-rensning
Artikelnummer. 12798622
Skift visning
Antal reaktioner:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
12798622 50 reaktioner 50 reaktioner
11932512 10 reaktioner 10 reaktioner
12788622 250 reaktioner 250 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12798622 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740971.50
 Begrænset vare
På lager
Isoler små og store RNA parallelt. NucleoSpin™ miRNA-sæt arbejder på en bred vifte af vævs- og cellekulturformater.
Funktioner
  • Parallel isolering af små og store RNA
  • RNA-rensning fraktioneret efter størrelse:
  • Isolering af kun små RNA (< 200 b),
  • Isolering af små RNA (< 200 b) og store RNA (> 200 b) i to separate fraktioner
  • Isolering af total RNA (lille og stort RNA i én fraktion)
  • Yderligere isolering af total proteinfraktion klar til brug til SDS-PAGE og Western blot-analyse
  • Fremragende RNA-genvinding og renhed ved kaotropisk saltlyse uden phenol/kloroform (patent under behandling)
  • NucleoSpin™ Filtre for effektiv prøvehomogenisering
  • rDNase til effektiv fjernelse af genomisk DNA på søjlen
Applikationer
  • Parallel isolering af små og store RNA'er fra mennesket/dyrevæv og dyrkede celler, fra plantevæv, og i kombination med phenol/kloroform (f.eks. TRIzol™) lyse
  • Rensning af siRNA og store dsRNA fra DICER-reaktioner
  • Typiske downstream-applikationer: realtids RT-PCR, Northern blotting, chip-hybridisering
Tekniske data
Format Mini spinsøjle
Til brug med (applikation) Rensning af siRNA og store dsRNA fra DICER-reaktioner
Inkluderer NucleoSpin™ RNA-kolonner, NucleoSpin™ miRNA-kolonner, NucleoSpin™ proteinfjernelseskolonner, opsamlingsrør (2 ml, 2 ml låg, 1,5 ml), NucleoSpin™ filtre, buffere, RNase-fri rDNase
Antal reaktioner 50 reaktioner
Produkttype NucleoSpin™ miRNA-sæt
RNase Ja
Prøvestørrelse Lille RNA: < 200 nt, stort RNA: > 200 nt
Test tid <45 min./6 reaktion og <35 min./6 reaktion
Udbytte 10 μg lille RNA, 95 μg stort RNA