Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA, Mini-kit til miRNA- og RNA-rensning
Beskrivelse
Funktioner
- Parallel isolering af små og store RNA
- RNA-rensning fraktioneret efter størrelse:
- Isolering af kun små RNA (< 200 b),
- Isolering af små RNA (< 200 b) og store RNA (> 200 b) i to separate fraktioner
- Isolering af total RNA (lille og stort RNA i én fraktion)
- Yderligere isolering af total proteinfraktion klar til brug til SDS-PAGE og Western blot-analyse
- Fremragende RNA-genvinding og renhed ved kaotropisk saltlyse uden phenol/kloroform (patent under behandling)
- NucleoSpin™ Filtre for effektiv prøvehomogenisering
- rDNase til effektiv fjernelse af genomisk DNA på søjlen
Applikationer
- Parallel isolering af små og store RNA'er fra mennesket/dyrevæv og dyrkede celler, fra plantevæv, og i kombination med phenol/kloroform (f.eks. TRIzol™) lyse
- Rensning af siRNA og store dsRNA fra DICER-reaktioner
- Typiske downstream-applikationer: realtids RT-PCR, Northern blotting, chip-hybridisering
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Mini spinsøjle |
| Til brug med (applikation) | Rensning af siRNA og store dsRNA fra DICER-reaktioner |
| Inkluderer | NucleoSpin™ RNA-kolonner, NucleoSpin™ miRNA-kolonner, NucleoSpin™ proteinfjernelseskolonner, opsamlingsrør (2 ml, 2 ml låg, 1,5 ml), NucleoSpin™ filtre, buffere, RNase-fri rDNase |
| Antal reaktioner | 250 reaktioner |
| RNase | Ja |
| Prøvestørrelse | Lille RNA: < 200 nt, stort RNA: > 200 nt |
| Test tid | <45 min./6 reaktion og <35 min./6 reaktion |
| Udbytte | 10 μg lille RNA, 95 μg stort RNA |