Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Microbial DNA Mini kit for DNA from microorganisms
Artikelnummer. p-7159597
Antal reaktioner:
10
50
250
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Artikelnummer. 15353609
Brand: Macherey-Nagel™ 740235.10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kit for reliable isolation of DNA from microorganisms (e.g. yeast, fungi, and gram-negative and gram-positive bacteria), with lysis that is supported by mechanical disruption with glass beads (tubes included).
The NucleoSpin™ Microbial DNA kit is designed for convenient, fast, and easy isolation of genomic DNA from microbial samples. Because microbial samples can be difficult to lyse (due to their strong complex cell wall structures), the kit replaces enzymatic lysis with mechanical disruption of cell wall structures utilizing NucleoSpin™ Bead Tubes.
  • Suitable for a large variety of starting materials
  • High yields of genomic DNA can be isolated
  • NucleoSpin Bead Tubes Type B included – for efficient lysis, compatible with many disruption devices
  • Fast and easy procedure – Liquid Proteinase K included, no additional enzyme required
  • Typical downstream applications: PCR, real-time PCR, southern blotting, enzymatic reactions
Tekniske data
Format Mini spinsøjle
Isoleringsteknologi Silica MembraneTechnology and Mechanical (Bead Tube) Disruption
Prøvetype Bakterier (Gram +/-), Svampe, Gær
Effektivitet Binding capacity: 60 μg
Elueringsvolumen Elution volume: 100 - 200 μL
Endelig produkttype Genomisk DNA
Til brug med (udstyr) Centrifuge, Vortex mixer
Til brug med (applikation) DNA isolation from microorganisms
Inkluderer NucleoSpin Microbial DNA Columns, NucleoSpin Bead Tubes Type B, Collection Tubes (2 mL), buffers, Liquid Proteinase K
Antal reaktioner 10
Renhed A260/A280: 1.6 - 2.0
Prøvevolumen <40 mg wet weight
Test tid 35 min/prep
Udbytte 5 - 25 μg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Microbial DNA
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask med vand grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: guanidine hydrochloride; 2-propanol; proteinase K, liquid (origin: tritirachiumalbum); guanidinium