Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Mikrobielt DNA Mini-kit til DNA fra mikroorganismer
Artikelnummer. 15878096
Skift visning
Antal reaktioner:
10
50
250
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15878096 250 250 reaktioner
15353609 10 10 reaktioner
15373609 50 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15878096 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740235.250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Kit til pålidelig isolering af DNA fra mikroorganismer (f.eks. gær, svampe samt gram-negative og gram-positive bakterier), med lysis, der understøttes af mekanisk forstyrrelse med glasperler (rør inkluderet).
Det NucleoSpin™ mikrobielle DNA-kit er designet til nem, hurtig og nem isolering af genomisk DNA fra mikrobielle prøver. Fordi mikrobielle prøver kan være svære at lysere (på grund af deres stærke komplekse cellevægstrukturer), erstatter kittet enzymatisk lysering med mekanisk forstyrrelse af cellevægstrukturer ved NucleoSpin™ brug af Bead Tubes.
  • Velegnet til et stort udvalg af udgangsmaterialer
  • Høje udbytter af genomisk DNA kan isoleres
  • NucleoSpin Bead Tubes Type B inkluderet – for effektiv lys, kompatible med mange forstyrrelsesenheder
  • Hurtig og nem procedure – Flydende Proteinase K inkluderet, ingen ekstra enzym kræves
  • Typiske downstream-applikationer: PCR, realtids PCR, southern blotting, enzymatiske reaktioner
Tekniske data
Format Mini spinsøjle
Isoleringsteknologi Silicamembranteknologi og mekanisk (perlerør) forstyrrelse
Prøvetype Bakterier (Gram +/-), Svampe, Gær
Effektivitet Bindekapacitet: 60 μg
Elueringsvolumen Elutionsvolumen: 100 - 200 μl
Endelig produkttype Genomisk DNA
Til brug med (udstyr) Centrifuge, Vortex-mixer
Til brug med (applikation) DNA-isolering fra mikroorganismer
Inkluderer NucleoSpin Mikrobielle DNA-kolonner, NucleoSpin kulede af type B, opsamlingsrør (2 ml), buffere, flydende proteinase K
Antal reaktioner 250
Renhed A260/A280: 1,6 - 2,0
Prøvevolumen <40 mg vådvægt
Test tid 35 min/forberedelse
Udbytte 5 - 25 μg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Microbial DNA
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask med vand grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride; 2-propanol; proteinase K, liquid (origin: tritirachiumalbum); guanidinium