Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Mikrobielt DNA Mini-kit til DNA fra mikroorganismer
Beschreibung
Det NucleoSpin™ mikrobielle DNA-kit er designet til nem, hurtig og nem isolering af genomisk DNA fra mikrobielle prøver. Fordi mikrobielle prøver kan være svære at lysere (på grund af deres stærke komplekse cellevægstrukturer), erstatter kittet enzymatisk lysering med mekanisk forstyrrelse af cellevægstrukturer ved NucleoSpin™ brug af Bead Tubes.
- Velegnet til et stort udvalg af udgangsmaterialer
- Høje udbytter af genomisk DNA kan isoleres
- NucleoSpin Bead Tubes Type B inkluderet – for effektiv lys, kompatible med mange forstyrrelsesenheder
- Hurtig og nem procedure – Flydende Proteinase K inkluderet, ingen ekstra enzym kræves
- Typiske downstream-applikationer: PCR, realtids PCR, southern blotting, enzymatiske reaktioner
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Mini spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Silicamembranteknologi og mekanisk (perlerør) forstyrrelse |
| Prøvetype | Bakterier (Gram +/-), Svampe, Gær |
| Effektivitet | Bindekapacitet: 60 μg |
| Elueringsvolumen | Elutionsvolumen: 100 - 200 μl |
| Endelig produkttype | Genomisk DNA |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuge, Vortex-mixer |
| Til brug med (applikation) | DNA-isolering fra mikroorganismer |
| Inkluderer | NucleoSpin Mikrobielle DNA-kolonner, NucleoSpin kulede af type B, opsamlingsrør (2 ml), buffere, flydende proteinase K |
| Antal reaktioner | 10 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- NucleoSpin Microbial DNA
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask med vand grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride; 2-propanol; proteinase K, liquid (origin: tritirachiumalbum); guanidinium
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.