Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel- og PCR-rengøring, sæt til gel-ekstraktion eller PCR-oprydning
Artikelnummer. 15116456
Skift visning
Antal reaktioner:
10 forberedelser
240 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
240 forberedelser
50 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15116456 240 forberedelser 240 forberedelser
11992462 10 forberedelser 10 reaktioner
12303368 50 forberedelser 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15116456 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740609.240C
 Begrænset vare
På lager
Rens op i PCR-reaktioner og gelekstraktioner med en to-i-en-tilgang. Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel og PCR Clean-up Kit er optimeret til genopretning og eluationsvolumen ved oprensning af DNA-fragmenter via begge applikationer.
NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up er designet til hurtig rensning af PCR-produkter, såsom DNA fra enzymatiske reaktioner, samt udtrækning af DNA-fragmenter fra TAE- eller TBE-geler agarose .
  • To applikationer i ét sæt—Én buffer til at behandle begge prøvetyper, med kun ét indlæsningstrin
  • Høj genopretning for fragmenter ned til 50 basispoint—Gennemsnitlig genopretning fra 60 – 90%
  • Minimeret eluationsvolumen på 15 μl—højt koncentreret DNA
  • Bindingsbuffer med pH-indikator—Sikrer optimale bindingsbetingelser
  • Separate buffere til enkeltstrenget DNA og RNA eller til SDS-indeholdende prøver tilgængelig separat
  • Velegnet til alle slags agarose gels og en række buffersystemer (f.eks. TAE, TBE)
  • Fuldstændig fjernelse af forureninger: nukleotider, primere, enzymer, mineralolie, PCR-tilsætningsstoffer, rengøringsmidler, farvestoffer
  • Anvendelser: rensning af PCR-produkter, ekstraktion af DNA fra agarose eller polyacrylamid-geler samt efterfølgende anvendelser (kloning, sekventering, PCR, restriktionsanalyse)
Indhold: NucleoSpin™ Gel- og PCR-rensekolonner, opsamlingsrør (2 ml), bindingsbøjler med pH-indikator, vaske-polerer og elutionsbuffer
Tekniske data
Farve pH-indikator:
Gul = korrekte betingelser
Grøn = pH let høj (justering anbefales)
Blå = pH for høj (justering nødvendig)
Format Mini spinsøjle
Isoleringsteknologi Silica membranteknologi
Effektivitet Typisk bedring: 70 – 95%
Elueringsvolumen Elutionsvolumen: 30 – 100 μl
Til brug med (udstyr) QIAcube™ Kompatibel
TAE eller TBE agarose gels, PCR
Inkluderer Bindingsbuffer NTI (2 x 75 ml), vaske polerer NT3-koncentrat (60 ml), Elutionsbuffer NE (125 ml), NucleoSpin gel- og PCR-rengøringskolonner (4 x 60)
Antal reaktioner 240 forberedelser
Mængde 1 sæt
Renhed A260/A280: 1,8 – 1,9
Prøvevolumen <400 μl PCR-reaktionsblanding, <400 μg agarose gel
Størrelse 50 bp til ∼20 kbp
Test tid 10 min/6 forberedelser
Udbytte Op til ∼15 μg DNA
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate