Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up, kit for gel extraction or PCR clean up
Artikelnummer. 12303368
Skift visning
Antal reaktioner:
10 forberedelser
240 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
240 forberedelser
50 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
12303368 50 forberedelser 50 reaktioner
11992462 10 forberedelser 10 reaktioner
15116456 240 forberedelser 240 forberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12303368 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740609.50
 Begrænset vare
På lager
Clean up PCR reactions and gel extractions with a two-in-one approach. Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up Kit is optimized for recovery and elution volume when purifying DNA fragments via both applications.
NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up er designet til hurtig rensning af PCR-produkter, såsom DNA fra enzymatiske reaktioner, samt udtrækning af DNA-fragmenter fra TAE- eller TBE-agarosegeler.
  • To applikationer i ét sæt—Én buffer til at behandle begge prøvetyper, med kun ét indlæsningstrin
  • Høj genopretning for fragmenter ned til 50 basispoint—Gennemsnitlig genopretning fra 60 –90%
  • Minimeret eluationsvolumen på 15 μl—højt koncentreret DNA
  • Bindingsbuffer med pH-indikator—Sikrer optimale bindingsbetingelser
  • Separate buffere til enkeltstrenget DNA og RNA eller til SDS-indeholdende prøver tilgængelig separat
  • Egnet til alle slags agarose-geler og en række buffersystemer (f.eks. TAE, TBE)
  • Fuldstændig fjernelse af forureninger: nukleotider, primere, enzymer, mineralolie, PCR-tilsætningsstoffer, detergenter, farvestoffer
  • Anvendelser: rensning af PCR-produkter, ekstraktion af DNA fra agarose- eller polyacrylamid-geler samt efterfølgende anvendelser (kloning, sekventering, PCR, restriktionsanalyse)
Indhold: NucleoSpin™ Gel- og PCR-rensekolonner, opsamlingsrør (2 ml), bindingsbøjler med pH-indikator, vaske-polerer og elutionsbuffer
Tekniske data
Farve pH-indikator:
Gul = korrekte forhold
Grøn = pH let høj (justering anbefales) Blå
= pH for høj (justering nødvendig)
Format Mini spinsøjle
Isoleringsteknologi Silica membranteknologi
Effektivitet Typisk bedring: 70 –95%
Elueringsvolumen Elutionsvolumen: 15 –30 μl
Til brug med (udstyr) TAE eller TBE agarose-geler, PCR
Inkluderer Bindings-buffer NTI (40 ml), Wash Buffer NT3-koncentrat (25 ml), Elutionsbuffer NE (13 ml), NucleoSpin Gel og PCR-rensningskolonner (50), 2 ml opsamlingsrør (50)
Antal reaktioner 50 forberedelser
Mængde 1 sæt
Renhed A260/A280: 1,8 –1,9
Prøvevolumen <200 μl PCR-reaktionsblanding, <200 mg agarosegel
Størrelse 50 bp til ∼20 kbp
Test tid 10 min/6 forberedelser
Udbytte Op til ∼15 μg DNA
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate