Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up XS
Artikelnummer. 17192796
Skift visning
Antal reaktioner:
10
50
250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner
17192796 10
17112806 50
17102806 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17192796 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740611.10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Concentrated clean up with small elution volumes from PCR reaction mixtures and agarose gels
  • Rapid concentration and clean up of PCR products
  • 2 in 1 kit for reaction mixtures and gel extraction
  • XS column design enables elution of highly concentrated DNA
Tekniske data
Volumen 5 μg
Kolonnetype XS Spin Column
Indhold og opbevaring Non hazardous, 18°C to 25°C
Detektionsmetode Silica Membrane Technology
Isoleringsteknologi Silica membranteknologi
Prøvetype Agarose Gel, PCR Reaction Mixture
Elueringsvolumen 6 to 12 μL
Til brug med (udstyr) Centrifugation, Vacuum, Vortex Mixer
Gel kompatibilitet Agarosegel
Til brug med (applikation) PCR Clean-up and Gel Extraction, Sample Concentration
High-throughput kompatibilitet Nej
Inkluderer NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS Columns, Collection Tubes, buffers
Indikator pH-Indicator included
Nøglefunktioner Gel extraction and PCR clean-up
Antal reaktioner 10
Nukleinsyretype DNA
Produkttype Nukleinsyreoprensningskit
Renhed A260/A280: 1.8-1.9
Prøvevolumen <200 μL PCR reaction mixture, <200 mg agarose gel
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Størrelse 50 bp-20 kbp
Mål DNA Fragments
Test tid 15 min / 6 preps
Udbytte Recovery 70-95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS (10)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: guanidium thiocyanate
Må kun benyttes til forskningsformål.