Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up XS
Artikelnummer. 17112806
Antal reaktioner:
10
50
250
Artikelnummer. 17112806
Brand: Macherey-Nagel™ 740611.50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Concentrated clean up with small elution volumes from PCR reaction mixtures and agarose gels
  • Rapid concentration and clean up of PCR products
  • 2 in 1 kit for reaction mixtures and gel extraction
  • XS column design enables elution of highly concentrated DNA
Tekniske data
Volumen 5 μg
Kolonnetype XS Spin Column
Indhold og opbevaring Non hazardous, 18°C to 25°C
Detektionsmetode Silica Membrane Technology
Isoleringsteknologi Silica membranteknologi
Prøvetype Agarose Gel, PCR Reaction Mixture
Elueringsvolumen 6 to 12 μL
Til brug med (udstyr) Centrifugation, Vacuum, Vortex Mixer
Gel kompatibilitet Agarosegel
Til brug med (applikation) PCR Clean-up and Gel Extraction, Sample Concentration
High-throughput kompatibilitet Nej
Inkluderer NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS Columns, Collection Tubes, buffers
Indikator pH-Indicator included
Nøglefunktioner Gel extraction and PCR clean-up
Antal reaktioner 50
Nukleinsyretype DNA
Produkttype Nukleinsyreoprensningskit
Renhed A260/A280: 1.8-1.9
Prøvevolumen <200 μL PCR reaction mixture, <200 mg agarose gel
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Størrelse 50 bp-20 kbp
Mål DNA Fragments
Test tid 15 min / 6 preps
Udbytte Recovery 70-95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS (50)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: guanidium thiocyanite
Må kun benyttes til forskningsformål.