Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel- og PCR-rensningskolonner til gelekstraktion og PCR-rensning
Artikelnummer. 12870256
Skift visning
Mængde:
250 kolonner
Pakningsstørrelse:
250 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12870256 250 kolonner 250 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 12870256 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740609.250S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2215.00 DKK
    2013.84 DKK / 250 reaktioner
    Spare 201.16 DKK
    9% Slukket
På lager
PCR-rensning og gel-ekstraktion – – to i ét sæt.
  • Kun søjler (ingen buffere) til PCR-rensning eller gelekstraktionsapplikationer.
  • I overensstemmelse med Macherey-Nagels kvalitetsstyringssystem testes hvert parti af produktet mod forudbestemte specifikationer for at sikre ensartet produktkvalitet.
Tekniske data
Format Mini spinsøjle
Isoleringsteknologi Silica membranteknologi
Effektivitet Typisk bedring: 70 – 95%
Elueringsvolumen Elutionsvolumen: 15 – 30 μl
Til brug med (udstyr) Til brug med NucleoSpin kits.
Inkluderer NucleoSpin Gel- og PCR-oprydningskolonner (250)
Mængde 250 kolonner
Renhed A260/A280: 1,8 – 1,9
Prøvevolumen <400 μl PCR-reaktionsblanding, <400 μg agarose gel
Størrelse 50 bp til ∼20 kbp
Test tid 10 min/6 forberedelser
Udbytte Op til ∼15 μg DNA
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate