Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel- og PCR-oprydningskolonner
Beskrivelse
NucleoSpin™ Gel og PCR Clean-up Kit — To-i-en sæt med optimeret genopretning og eluationsvolumen
- To anvendelser i ét sæt – PCR-rensning og gelekstraktion
- Bruger én buffer med optimal ydeevne for begge applikationer
- Høje genopretninger for fragmenter ned til 50 basispunkter
- Minimeret eluationsvolumen på 15 μl – højt koncentreret DNA
- Bindings-buffer med pH-indikator
- Separate buffere til enkeltstrenget DNA eller SDS med prøver tilgængelige
- Egnet til alle gelbuffersystemer (f.eks. TAE, TBE)
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Mini spinsøjle |
| Til brug med (udstyr) | NucleoSpin Gel- og PCR-rengøringssæt |
| Inkluderer | Siliciummembran |
| Produkttype | Spinsøjle |
| Mængde | 50 pakker |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate