Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ gDNA Clean-up XS, Micro kit for DNA clean up and concentration
Artikelnummer. p-8013746
Antal reaktioner:
10
50
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
Hver
Artikelnummer. 12733411
Brand: Macherey-Nagel™ 740904.10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Effective post clean up and concentration of genomic DNA.
Tekniske data
Detektionsmetode Silica-membrane Technology
Format Mini Spin Column - XS Design
Til brug med (applikation) Small DNA Quantities Extracted
Inkluderer 2mL Collection Tubes, Buffers
Antal reaktioner 10
Produkttype NucleoSpin™ gDNA Clean-up XS Column
Mængde 1 hver
Prøvevolumen <400 μL solution containing <2 μg DNA
Test tid 20min.
Udbytte 60 to 70%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin gDNA Clean-up XS (10)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: guanidinium thiocyanate