Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Dx Virus, Mini kit for CE certified purification of viral RNA/DNA
Artikelnummer. 11992382
Artikelnummer. 11992382
Brand: Macherey-Nagel™ 740895.50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CE-IVD marked mini spin kit for the isolation of viral RNA and DNA.
contains Dx virus columns with collection tubes, lysis tubes (1.5mL), collection tubes (2mL), elution tubes (1.5mL), buffers, Proteinase K, Carrier RNA 50 preps Macherey-Nagel
Tekniske data
Indhold og opbevaring 18°C to 25°C
Format Mini Prep
Prøvetype Plasma, Serum
Til brug med (applikation) Isolation of Viral Nucleic Acids
Antal reaktioner 50 forberedelser
Prøvevolumen 150 L
Størrelse 100 bp−approx. 50 kbp
Mål Viral RNA and DNA
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .