Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin DX RNA-blod, IVD-kit
Description
- NucleoSpin Dx RNA Blood kit er et IVD mini spin kit til isolering af humant RNA fra helblod indsamlet i SARSTEDTS S-Monovette™ RNA Exact til den efterfølgende in vitro diagnostiske analyse (i overensstemmelse med IVDR 2017/746).
- Produktet leverer renset humant RNA, som kan bruges til efterfølgende downstream-analyser såsom RT-PCR, qRT PCR eller RNA-Seq for at opnå information om RNA-ekspressionsniveauet i prøven.
- Produktet bruges af professionelle brugere i diagnostiske laboratorier.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | 50 Preps, 15 til 25 °C / 59 til 77 °F |
| Oversigt | Mini-forberedelse |
| Isoleringsteknologi | Silica membranteknologi |
| Elueringsvolumen | 60 μl eller 40 μl |
| Prøvetype | Fuldblod (specifik) |
| Effektivitet | Bindingskapacitet: 200 μg |
| Til brug med (applikation) | Isolering af RNA |
| Antal reaktioner | 50 forberedelser |
| Produktlinje | NucleoSpin |
| Produkttype | IVD-sæt |
| Show More |