Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Stool, Mini kit for DNA from stool
Antal reaktioner:
10
50
250
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Beskrivelse
Isolation of genomic DNA from bacterial and epithelial cells from stool samples
- Efficient procedure combining enzymatic lysis and bead disruption
- Isolation of high-quality genomic DNA (microbial and host) from fresh and frozen samples
- Suitable for any stool sample – carnivores, omnivores, and herbivore
- Bead Tubes included for efficient lysis – compatible with most common disruption devices
- NucleoSpin™ Inhibitor Removal Columns ensure highest purity of the isolated DNA
- Downstream applications: PCR, real-time PCR, Southern blotting, microarray technology
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Room temperature (18 - 25 °C) |
| Format | Mini spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Silica MembraneTechnology and Mechanical (Bead Tube) Disruption |
| Prøvetype | Stool Samples (Herbivores, Omnivores, or Carnivores, Fresh or Frozen) |
| Effektivitet | Binding capacity: 50 μg |
| Elueringsvolumen | Elution volume: 30 - 100 μL |
| Til brug med (udstyr) | Disruption device (e.g. Vortex-Genie 2 with MN Bead Tube Holder), Centrifuge, Vortex mixer |
| Til brug med (applikation) | Isolation of genomic DNA from stool samples |
| Inkluderer | DNA Stool Columns, Bead Tubes Type A, Inhibitor Removal Columns, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (2 mL, lid), Buffers |
| Antal reaktioner | 10 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.