missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Stool, Mini kit for DNA from stool

Artikelnummer. 15859097
Klik for at se tilgængelige muligheder
Antal reaktioner:
10
50
250
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15859097

Brand: Macherey-Nagel™ 740472.250

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Combines enzymatic lysis with mechanical disruption of cell walls for efficient isolation of high-quality genomic DNA from any stool sample, fresh or frozen. Complete kit includes NucleoSpin™ Bead Tubes.

Isolation of genomic DNA from bacterial and epithelial cells from stool samples

  • Efficient procedure combining enzymatic lysis and bead disruption
  • Isolation of high-quality genomic DNA (microbial and host) from fresh and frozen samples
  • Suitable for any stool sample – carnivores, omnivores, and herbivore
  • Bead Tubes included for efficient lysis – compatible with most common disruption devices
  • NucleoSpin™ Inhibitor Removal Columns ensure highest purity of the isolated DNA
  • Downstream applications: PCR, real-time PCR, Southern blotting, microarray technology

Tekniske data

Indhold og opbevaring Room temperature (18 - 25 °C)
Format Mini spinsøjle
Isoleringsteknologi Silica MembraneTechnology and Mechanical (Bead Tube) Disruption
Prøvetype Stool Samples (Herbivores, Omnivores, or Carnivores, Fresh or Frozen)
Effektivitet Binding capacity: 50 μg
Elueringsvolumen Elution volume: 30 - 100 μL
Til brug med (udstyr) Disruption device (e.g. Vortex-Genie 2 with MN Bead Tube Holder), Centrifuge, Vortex mixer
Til brug med (applikation) Isolation of genomic DNA from stool samples
Inkluderer DNA Stool Columns, Bead Tubes Type A, Inhibitor Removal Columns, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (2 mL, lid), Buffers
Antal reaktioner 250
Renhed A260/A280: 1.7 - 1.9
Prøvevolumen Approx. 200 mg (180 - 220 mg)
Størrelse Fragment size: 200 bp - approx. 50 kbp
Test tid 60 min/10 prep
Udbytte Varies by sample type, quality and water content
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin DNA Stool
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-propanol, guanidine hydrochloride
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.