Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Stool, Mini kit for DNA from stool
Artikelnummer. 15573626
Antal reaktioner:
10
50
250
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Artikelnummer. 15573626
Brand: Macherey-Nagel™ 740472.50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Combines enzymatic lysis with mechanical disruption of cell walls for efficient isolation of high-quality genomic DNA from any stool sample, fresh or frozen. Complete kit includes NucleoSpin™ Bead Tubes.
Isolation of genomic DNA from bacterial and epithelial cells from stool samples
  • Efficient procedure combining enzymatic lysis and bead disruption
  • Isolation of high-quality genomic DNA (microbial and host) from fresh and frozen samples
  • Suitable for any stool sample – carnivores, omnivores, and herbivore
  • Bead Tubes included for efficient lysis – compatible with most common disruption devices
  • NucleoSpin™ Inhibitor Removal Columns ensure highest purity of the isolated DNA
  • Downstream applications: PCR, real-time PCR, Southern blotting, microarray technology
Tekniske data
Indhold og opbevaring Room temperature (18 - 25 °C)
Format Mini spinsøjle
Isoleringsteknologi Silica MembraneTechnology and Mechanical (Bead Tube) Disruption
Prøvetype Stool Samples (Herbivores, Omnivores, or Carnivores, Fresh or Frozen)
Effektivitet Binding capacity: 50 μg
Elueringsvolumen Elution volume: 30 - 100 μL
Til brug med (udstyr) Disruption device (e.g. Vortex-Genie 2 with MN Bead Tube Holder), Centrifuge, Vortex mixer
Til brug med (applikation) Isolation of genomic DNA from stool samples
Inkluderer DNA Stool Columns, Bead Tubes Type A, Inhibitor Removal Columns, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (2 mL, lid), Buffers
Antal reaktioner 50
Renhed A260/A280: 1.7 - 1.9
Prøvevolumen Approx. 200 mg (180 - 220 mg)
Størrelse Fragment size: 200 bp - approx. 50 kbp
Test tid 60 min/10 prep
Udbytte Varies by sample type, quality and water content
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin DNA Stool
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P330-Skyl munden.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /