Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA RapidLyse, Mini-kit til hurtig DNA-rensning
Beskrivelse
Isolering af genomisk DNA (gDNA) kan være en tidskrævende opgave. NucleoSpin™ DNA RapidLyse-sættet er designet med en unik bufferkemi for at minimere tidsforbrug, arbejde og penge.
- Unik lysekemi for effektivt at frigive gDNA fra celler, væv og organer
- Kraftig lysering på en time eller mindre
- Overlegne gDNA-resultater sammenlignet med standardekstraktionsmetoder
- Højeste omkostningseffektivitet af gDNA-rensningsprodukter
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Mini spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Silica membranteknologi |
| Prøvetype | Eukaryote celler, Organer (friske, frosne, tørrede og ethanolkonserverede), Hale- og øreafklip |
| Effektivitet | Bindekapacitet: 60 μg |
| Elueringsvolumen | Elutionsvolumen: 60 - 100 μl |
| Endelig produkttype | genomisk DNA |
| Til brug med (applikation) | Hurtig udtrækning af genomisk DNA |
| Inkluderer | Kolonner, 2mL opsamlingsrør, buffere, poteinase k |
| Antal reaktioner | 50 |
| Renhed | A260/A280: 1,7 - 1,9 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin DNA RapidLyse
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: proteinase K, liquid(origin: tritirachium album)/1-dodecylpyridiniumchloride,guanidinium thiocyanat