Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Forensic, Mini kit for DNA from forensic traces
Antal reaktioner:
10 forberedelser
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Beskrivelse
NucleoSpin™ DNA Forensic Kits
- Excellent genomic DNA purity from all casework samples
- Procedure is based on reversible adsorption of nucleic acids to the silica membrane
- Sample sources include buccal swabs or small tissue/cell samples (dried blood spots, trace and touch-samples or cigarette filters)
- Uniform buffer system for single sample analysis and for high throughput analysis
- Ethylene oxide-treated plastic materials
- Conformity to ISO 18385 for doubtless DNA profiling
- Applications: STR analysis, qPCR, any kind of enzymatic reaction
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 to 30 ng/μL |
| Indhold og opbevaring | Room temperature (18-25 °C) |
| Format | Mini spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Silica membranteknologi |
| Prøvetype | Casework Samples, Contact Traces (e.g., Dried Blood Spots, Cigarette Filters, Swabs) |
| Effektivitet | Binding capacity: 7 μg |
| Elueringsvolumen | Elution volume: 50-100 μL |
| Endelig produkttype | Genomisk DNA |
| Til brug med (udstyr) | Vortex mixer |
| Til brug med (applikation) | Isolation of DNA from forensic samples |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin DNA Forensic (10)
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
- MIXTURE LIST-Indeholder: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ethanol, proteinasek