missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood QuickPure, Mini kit for quick DNA purification from blood

Artikelnummer. 12780941
Klik for at se tilgængelige muligheder
Antal reaktioner:
10
50
250
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12780941

Brand: Macherey-Nagel™ 740569.50

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Isolate genomic DNA from blood. NucleoSpin™ Blood QuickPure columns are perfect for ultra-fast purification of highly concentrated DNA.

Features:

  • For ultra-fast purification of highly concentrated DNA from blood
  • Ultra-fast procedure
  • Washing and drying in one combined step (hands-on-time < 10 minutes)
  • Consistently high DNA yields
  • Elution volume only 30 to 50μL
  • Highly concentrated DNA, ready to use for sensitive downstream applications

Applications:

  • DNA from whole blood (human or animal, fresh or frozen)
  • DNA from whole blood treated with citrate, EDTA, heparin, CPDA
  • DNA from buffy coat, platelets, body fluids (e.g. amniotic fluid), serum, plasma
  • DNA from cultured cells
  • Typical downstream applications: PCR, Southern blotting, enzymatic reactions

Tekniske data

Format Mini spinsøjle
Isoleringsteknologi Silica membranteknologi
Til brug med (applikation) Applications: DNA from whole blood (human or animal, fresh or frozen), DNA from whole blood treated with citrate, EDTA, heparin, CPDA, DNA from buffy coat, platelets, body fluids (e.g., amniotic fluid), serum, plasma, DNA from cultured cells, Typical downstream applications: PCR, Southern blotting, enzymatic reactions.
Antal reaktioner 50
Produkttype DNA purification column
Mængde 2 mL
Test tid 25 min.
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.