Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood, Mini kit for DNA from blood
Artikelnummer. p-8013740
Antal reaktioner:
10
50
250
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Artikelnummer. 11922512
Brand: Macherey-Nagel™ 740951.10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Purify genomic DNA quickly and easily. NucleoSpin™ Blood Columns enable purification of genomic DNA from blood and biological fluids
Features:
  • For rapid purification of high-quality DNA from blood
  • Ready-to-use DNA in less than 30 min
  • Complete removal of PCR inhibitors
  • Suitable for whole blood, treated with citrate, EDTA, heparin, CPDA
  • Consistently high DNA yields
  • Suitable for isolation of viral DNA
Applications:
  • Genomic, bacterial, viral DNA isolation
  • DNA from whole blood (human or animal blood, fresh or frozen)
  • DNA from whole blood treated with citrate, EDTA, heparin, CPDA
  • DNA from serum, plasma, buffy coat, platelets, body fluids (e.g. amniotic fluid)
  • DNA from cultured cells
  • DNA suitable for (PCR, Southern blotting, enzymatic reactions, etc.)
Tekniske data
Detektionsmetode Silica-membrane Technology
Format Mini spinsøjle
Isoleringsteknologi Silica membranteknologi
Til brug med (udstyr) PCR, Southern Blotting, Enzymatic Reactions
Til brug med (applikation) For Genomic, Bacterial, Viral DNA Isolation
Inkluderer 2mL Collection Tubes, Buffers, Proteinase K
Antal reaktioner 10
Produkttype NucleoSpin™ Blood Column
Mængde 1 hver
Test tid 30 min.
Udbytte 4 to 6μg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Blood
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask med vand grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: guanidine hydrochloride / 2-propanol