Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA, 96-brønd kit til RNA-rensning
Product Code. 12768542
Change view
Click to view available options
Antal reaktioner:
2 x 96
24 x 96
4 x 96
Unit Size:
192 reaktioner
2304 reaktioner
384 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Antal reaktioner Unit Size
12768542 24 x 96 2304 reaktioner
12736543 2 x 96 192 reaktioner
12756543 4 x 96 384 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12768542 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 740709.24
 Begrænset vare
På lager
Designet til manuel eller automatiseret højkapacitetsisolering af RNA fra dyre- eller menneskevæv. Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA Kit muliggør tidsbesparende parallel isolering af total RNA. Kittet leverer alt kerneindhold og praktisk tilbehør for højest mulig effektivitet.
NucleoSpin™ 96 RNA-sæt muliggør isolering af RNA fra op til 96 prøver af friske, frosne eller stabiliserede dyre- eller menneskecellekulturer. NucleoSpin 96 RNA leverer ensartet RNA-kvalitet, reproducerbare RNA-udbytter og højkapacitetsprocedurer fri for krydskontaminering. Sættene kombinerer strengheden af guanidin-isothiocyanat lysis med effektiv fordøjelse af genomisk DNA ved DNase I-behandling og hastigheden af silicamembran-teknologi.
  • Tidsbesparende parallel isolering af RNA fra dyrkede celler eller fra spytprøver indsamlet med Oragene™ RNA.
  • Velegnet til manuel behandling under vakuum eller ved centrifugering, eller fuldt automatiseret på almindelige laboratoriearbejdsstationer.
  • Indeholder rDNase til effektiv fjernelse af genomisk DNA og innovativ MN Wash Plate for at minimere risikoen for krydskontaminering.
  • Producerer det højeste renhed i total RNA, egnet til direkte brug i enhver form for enzymatisk reaktion, såsom RT-PCR, TaqMan Northern Blot eller mikroarray-analyse.
Kit-komponenter: NucleoSpin RNA-bindingsplader, MN-vaskeplader, firkantede brøndblokke, lave rundbrøndsblokke, eutionsplader U-bund, selvklæbende folie, RNase-fri rDNase, RNase-frit vand og alle buffere (Lysis RA1; Wash RA2, RA3 og RA4; Reaktion for rDNase)
  • Prøvemateriale: <107 dyrkede celler (centrifugering), <30 mg væv (centrifugering), spyt (indsamlet med Oragene™)
  • Fragmentstørrelse: >200 nt
  • Typisk udbytte: 20 μg (2 x 106 HeLa-celler), 20 μg (20 mg muselever)
  • A260/A280: 1,90 – 2,10
  • Typisk RIN (RNA-integritetsnummer): >9 (celler), ≥7 (væv)
  • RNA-forhold: 28S/18S ca. 2,1
  • Typisk koncentration: 50 – 200 ng/μl
  • Elutionsvolumen: 50 – 130 μl
  • Forberedelsestid: 70 min./tallerken
  • Bindingskapacitet: 100 μg
Specifications
Koncentration 50 – 200ng/μl
Format 96-brønds plade
Isoleringsteknologi Siliciummembran
Elueringsvolumen Elutionsvolumen: 50 – 130 μl
Prøvetype <1 x 107 dyrkede celler, <30 mg væv, Spyt (Samlet med Oragene™)
Til brug med (applikation) Manuel eller automatiseret isolering af total RNA fra dyrkede celler og væv
Inkluderer NucleoSpin RNA-bindingsplader (24), 1,5 ml opsamlingsrør (96), MN vaskeplader med 6 papirark (24), firkantede brøndblokke (36), runde brøndblokke lavt med PE-folie (24), Elutionsplader U-bund med PE-folie (24), RNase-fri rDNase (48 flasker), Lysis Buffer RA1 (12 x 125 ml), Wash Buffer RA2 (6 x 360 ml), Wash Buffer RA3-koncentrat (12 x 100 ml), Wash Buffer RA4-koncentrat (12 x 65 ml), Reaktionsbuffer til rDNase (6 x 60 ml), RNase-frit vand (12 x 125 ml)
Antal reaktioner 24 x 96
Produkttype NucleoSpin 96 RNA
Renhed A260/A280: 1,90 – 2,10
Mængde 1 sæt
Prøvestørrelse <2 x 106 dyrkede celler, <20 mg menneskeligt/dyrevæv
Test tid 70 min/tallerken
Udbytte 20 μg (2 × 106 HeLa-celler)
20 μg (20 mg muselever)
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NucleoSpin 96 RNA
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask med vand grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate/ethanol