Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA-plader til RNA-rensning
Artikelnummer. 15830948
Skift visning
Mængde:
4 tallerkener
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15830948 4 tallerkener Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 15830948 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740709.4S
På lager
RNA-isolering i dokumenteret 96-brønd pladeformat
NucleoSpin™ 96 RNA Kit/Core Kit
  • Tidsbesparende parallel isolering af total RNA
  • Dokumenteret 96-brønd-format for høj gennemstrømning
  • DNase inkluderet for effektiv fjernelse af genomisk DNA
  • Behandling under vakuum eller ved centrifugering
  • Velegnet til manuel og automatiseret behandling
  • Innovativ MN vaskeplade minimerer risikoen for krydskontaminering
  • RNA klar til brug til enhver form for enzymatisk reaktion
  • Kerne-kits indeholder grundlæggende indhold med fokus på automatiseringsplatforme
Tekniske data
Farve Lyseblåt bånd
Indhold og opbevaring Stuetemperatur (18 - 25 °C)
Format 96-brønds plade
Isoleringsteknologi Siliciummembran
Elueringsvolumen 50 - 130 μl
Prøvetype Dyrkede celler, Spyt, Væv
Effektivitet Bindingskapacitet: 100 μg
Endelig produkttype Total RNA
Til brug med (udstyr) NucleoSpin 96 RNA-kit eller kerne-kit
Til brug med (applikation) Isolering af RNA
Produkttype Bindeplade
Mængde 4 tallerkener
Prøvestørrelse <2 x 106 dyrkede celler, <20 mg menneskeligt/dyrevæv
Test tid 70 min/tallerken
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • NucleoSpin 96 RNA
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate/ethanol