Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfection-grade Core Kit, 96-well kit
Artikelnummer. p-7159603
Antal prøver:
24 x 96
4 x 96
Produkttype:
Fuldt sæt
Kernesæt
Pakningsstørrelse:
2304 reaktioner
384 reaktioner
Artikelnummer. 15553636
Brand: Macherey-Nagel™ 740492.4
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A fast way to purify transfection-grade plasmid DNA using mini-format technology to reduce endotoxins from bacterial lysates. Full and Core kits utilize a 96-well plate format for an efficient high-throughput process.
Endotoxins are co-purified during typical plasmid preparations from bacterial lysates. Since they interfere with eukaryotic cell survival, endotoxin reduction is essential prior to cell transfection. NucleoSpin™ Plasmid Transfection-grade kits are designed to reduce endotoxins from bacterial lysates.
  • Purifies high-copy plasmids for transfection
  • Novel technology to diminish endotoxin content (< 50 EU/μg DNA) for successful transfection
  • Rapid purification from E. coli via automatic, manual, vacuum or centrifugation processing
  • Ultra-fast procedure simplifies the work-flow
  • High-throughput — 96-well plates allow for easy automation and supports plasmid screening
  • Downstream applications: transfection of common cell lines (lipofection, electroporation)
  • Also suitable for standard molecular biology application, such as cloning and sequencing
Tekniske data
Bakterielle endotoksiner <50 EU/ng DNA
Indhold og opbevaring Room temperature (18 - 25 °C)
Format 96-brønds plade
Isoleringsteknologi Silica Membrane and Endotoxin-reduction Technology
Prøvetype Bacterial Culture (E. coli, High-copy Plasmids)
Effektivitet Binding capacity: 20 μg
Elueringsvolumen Elution Volume: 100 - 200 μL
Endelig produkttype Transfection-grade plasmid DNA
Til brug med (udstyr) Centrifuge, Vacuum manifold (e.g. NucleoVac 96)
Til brug med (applikation) Rapid purification of plasmids for transfection
Inkluderer Filter Plates, Binding Plates, Buffers, RNase A
Antal prøver 4 x 96
Produkttype Kernesæt
Renhed A260/A280: 1.80 - 1.85
Prøvevolumen Up to 5 mL
Størrelse < 15 kbp
Test tid 45 min/plate
Udbytte 5 - 20 μg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin 96 Plasmid T.-gr. Core (4x96)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide, dodecyl sulphate, guanidine hydrochloride,triethanolamine, 2-propanol, RNAse