Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfection-grade Core Kit, 96-well kit
Antal prøver:
24 x 96
4 x 96
Produkttype:
Fuldt sæt
Kernesæt
Pakningsstørrelse:
2304 reaktioner
384 reaktioner
Beskrivelse
Endotoxins are co-purified during typical plasmid preparations from bacterial lysates. Since they interfere with eukaryotic cell survival, endotoxin reduction is essential prior to cell transfection. NucleoSpin™ Plasmid Transfection-grade kits are designed to reduce endotoxins from bacterial lysates.
- Purifies high-copy plasmids for transfection
- Novel technology to diminish endotoxin content (< 50 EU/μg DNA) for successful transfection
- Rapid purification from E. coli via automatic, manual, vacuum or centrifugation processing
- Ultra-fast procedure simplifies the work-flow
- High-throughput — 96-well plates allow for easy automation and supports plasmid screening
- Downstream applications: transfection of common cell lines (lipofection, electroporation)
- Also suitable for standard molecular biology application, such as cloning and sequencing
Tekniske data
Tekniske data
| Bakterielle endotoksiner | <50 EU/ng DNA |
| Indhold og opbevaring | Room temperature (18 - 25 °C) |
| Format | 96-brønds plade |
| Isoleringsteknologi | Silica Membrane and Endotoxin-reduction Technology |
| Prøvetype | Bacterial Culture (E. coli, High-copy Plasmids) |
| Effektivitet | Binding capacity: 20 μg |
| Elueringsvolumen | Elution Volume: 100 - 200 μL |
| Endelig produkttype | Transfection-grade plasmid DNA |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuge, Vacuum manifold (e.g. NucleoVac 96) |
| Til brug med (applikation) | Rapid purification of plasmids for transfection |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin 96 Plasmid T.-gr. Core
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask med vand grundigt efter brug.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt; guanidine hydrochloride; 2-