Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfektions-kvalitets kernekit, 96-brønd-kit
Beskrivelse
Endotoksiner sam-renses under typiske plasmidpræparater fra bakterielle lysater. Da de forstyrrer overlevelsen af eukaryote celler, er endotoksinreduktion essentiel før celletransfektion. NucleoSpin™ Plasmidtransfektionssæt er designet til at reducere endotoksiner fra bakterielle lysater.
- Renser højkopi-plasmider til transfektion
- Ny teknologi til at mindske endotoksinindholdet (< 50 EU/μg DNA) for en succesfuld transfektion
- Hurtig rensning fra E. coli via automatisk, manuel, vakuum- eller centrifugeringsbehandling
- Ultrahurtig procedure forenkler arbejdsflowet
- Højkapacitets — 96-brøndplader muliggør nem automatisering og understøtter plasmidscreening
- Efterfølgende anvendelser: transfektion af almindelige cellelinjer (lipofektion, elektroporation)
- Også velegnet til standard molekylærbiologisk anvendelse, såsom kloning og sekventering
Tekniske data
Tekniske data
| Bakterielle endotoksiner | <50 EU/ng DNA |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur (18 - 25 °C) |
| Format | 96-brønds plade |
| Isoleringsteknologi | Siliciummembran og teknologi til reduktion af endotoksiner |
| Prøvetype | Bakteriekultur (E. coli, højkopierede plasmider) |
| Effektivitet | Bindingskapacitet: 20 μg |
| Elueringsvolumen | Elutionsvolumen: 100 - 200 μl |
| Endelig produkttype | Transfektionsgrad plasmid-DNA |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuge, vakuummanifold (f.eks. NucleoVac 96) |
| Til brug med (applikation) | Hurtig rensning af plasmider til transfektion |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin 96 Plasmid T.-grade (4x96)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, dodecyl sulphate, guanidine hydrochloride,triethanolamine, 2-propanol, RNAse