Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid Core Kit, 96-well kit for plasmid DNA purification
Artikelnummer. 15839107
Skift visning
24 x 96 Preps
Artikelnummer.
15839107 24 x 96 Preps
1 options
Artikelnummer. 15839107 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740616.24
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rapid Mini preparation of plasmid DNA in proven 96‐well format.
NucleoSpin™ 96 Plasmid Core Kit for Isolation of Sequencing-Grade Plasmid DNA
  • Time-saving parallel isolation of plasmid DNA
  • Processing of up to 5 mL bacterial culture
  • NucleoSpin™ 96 Filter Plate for convenient filtration of bacterial lysates
  • Processing under vacuum or by centrifugation
  • Suitable for manual or automated processing under vacuum
  • Innovative MN Wash Plate minimizes risk of cross-contamination (not included in Core Kit, available separately or in full kit)
Tekniske data
Indhold og opbevaring Room temperature (18 - 25 °C)
Format 96-brønds plade
Isoleringsteknologi Silica membranteknologi
Prøvetype E. coli Culture
Effektivitet Binding capacity: 20 μg
Elueringsvolumen Elution volume: 75 - 150 μL
Endelig produkttype Sequencing-grade plasmid DNA
Til brug med (udstyr) Liquid handling system, Vacuum
Til brug med (applikation) High throughput DNA isolation
Antal prøver 24 x 96
Prøvevolumen 1 - 5 mL
Størrelse < 15 kbp
Test tid 45 min/plate
Udbytte 4 - 6 μg/mL culture
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin 96 Plasmid Core Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, dodecyl sulphate sodium salt, guanidine hydrochloride, Rnase