Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up Plates for PCR clean up
Artikelnummer. 15870938
Skift visning
Mængde:
24 tallerkener
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. Mængde unitSize
15870938 24 tallerkener Pakke med 24
1 options
Artikelnummer. 15870938 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740658.24S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Time saving medium to high throughput PCR clean up
NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up Kits
  • Time-saving parallel clean-up of PCR products using a proven 96-well plate format
  • Complete removal of primers and primer-dimers – optimal recovery
  • Suitable for processing under vacuum and centrifugation
  • Suitable for manual or automated use
  • Innovative MN Wash Plate minimizes risk of cross-contamination
  • NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up Core Kits: basic content focused on automation platforms
Tekniske data
Indhold og opbevaring Room temperature (18 - 25 °C)
Format 96-brønds plade
Isoleringsteknologi Silica membranteknologi
Prøvetype PCR Reaction Mixture
Effektivitet Binding capacity: 15 μg
Elueringsvolumen Elution volume: 75 - 150 μL
Til brug med (udstyr) NucleoSpin 96 PCR Clean-up kit or core kit
Til brug med (applikation) Clean-up of PCR products
Antal reaktioner 96/Plate
Produkttype Binding Plate
Mængde 24 tallerkener
Prøvevolumen <100 μL
Test tid 45 min/plate