Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up Core Kit, 96-well kit for PCR clean up
Beskrivelse
4 x 96 preps for the purification of PCR products, buffers, NucleoSpin™ Extract binding plate, user manual (formerly know as NucleoSpin™ 96 Extract II) Macherey-Nagel
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 18°C to 25°C |
| Format | 96-brønds plade |
| Prøvetype | PCR Reaction Mixture |
| Til brug med (applikation) | PCR clean up |
| Antal reaktioner | 384 Preps |
| Prøvevolumen | <100 μL |
| Størrelse | 50 bp−approx. 10 kbp |
| Mål | Clean up |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin 96 PCR Clean-up Core Kit 4x96
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- MIXTURE LIST-Indeholder: guanidinium thiocyanate