Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 8-virus, 8-brønd-kit til viral RNA/DNA-rensning
Artikelnummer. 12778502
Skift visning
Antal reaktioner:
480 forberedelser
96 Forberedelser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
12778502 480 forberedelser 1 sæt
12768502 96 Forberedelser 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12778502 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740643.5
 Begrænset vare
På lager
Tidsbesparende parallel isolering af viralt RNA/DNA fra biologiske væsker i fleksibelt 8-brønds strimleformat.
NucleoSpin 8 Virus muliggør hurtig samtidig fremstilling af virale nukleinsyrer fra serum, plasma eller enhver cellefri biologisk væske. Kittene muliggør pålidelig rensning af viralt RNA og DNA uden krydskontaminering. NucleoSpin 8 Virus er primært designet til manuel brug i en centrifuge. NucleoSpin 8 Virus Core Kits tillader mere variation og større fleksibilitet i forbrugsmaterialerne, der bruges til lysis, vask og eluering, og anbefales primært til manuel eller automatiseret vakuumbrug. Med NucleoSpin 8 Virus-metoden lyseres RNA-vira hurtigt og effektivt af en lysisbuffer, som er en højt koncentreret opløsning af GITC. DNA-vira (f.eks. HBV) er normalt sværere at isolere og kræver fordøjelse af prøver med proteinase K. Lysisbuffer og ethanol skaber passende betingelser for binding af nukleinsyrer til silicamembranen i NucleoSpin virusbindingsstrimler eller plade. Bærer-RNA inkluderet i lysisbufferen forbedrer bindingen og genopretningen af det lavkoncentrerede virale RNA/DNA. Forureninger (potentielle PCR-hæmmere) som salte, metabolitter og opløselige makromolekylære cellulære komponenter fjernes i vasketrin med ethanoliske vaskebuffere. De rensede virale nukleinsyrer kan elueres i lavsaltbuffer eller vand og er klar til brug i efterfølgende senere applikationer som RT-PCR eller PCR.
Centrifugering
Til centrifugebehandling af NucleoSpin 8 virussæt kræves en mikrotiterplade-centrifuge, som kan rumme NucleoSpin virusstrimler/plader, der er stablet på en rund- eller firkantet brøndblok eller rack med rørstrimler og når accelerationer på 5.600 – 6.000 x g (spandhøjde: 85 mm). Til centrifugebehandling af 8-brøndstrimler kræves det genanvendelige startsæt C, som indeholder kolonneholdere C, dummy-strimler, MN firkantede brøndblokke og rørstrimler.
Vakuumbehandling
De NucleoSpin 8 virussæt kan bruges manuelt med NucleoVac 96 vakuummanifolden. Til vakuumbehandling af 8-brøndsstripsene kræves det genanvendelige startersæt A, som indeholder kolonneholdere A og dummy-strimler. For automatisering på laboratorieplatforme med standard 96-brønds pladevakuumkamre kræves også brugen af startersættet A.
Kit-komponenter: NucleoSpin Virusbindingsstrimler, MN firkantede brøndblokke, racks med rørstrimler, dækselsstrips, selvklæbende folie, buffere, bærer-RNA, proteinase K.
  • Elutionsvolumen: 70 til 100 μl
  • Typisk bedring: > 90%
  • Bindingskapacitet: 40 μg
  • Forberedelsestid: 60 min./6 striber
Tekniske data
Indhold og opbevaring 18 °C til 25 °C
Oversigt Cellefrit biologisk væske-, plasma- og serumprøvemateriale
Format Strimmel med 8 brønde
Isoleringsteknologi Siliciummembran
Til brug med (applikation) Isolering af virale nukleinsyrer, enzymatiske reaktioner, PCR, RT-PCR
Antal reaktioner 480 forberedelser
Prøvestørrelse <150 μl
Størrelse Ca. 100 bp til 50 kbp fragment
Mål Viralt DNA/RNA