Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 8 RNA, 8-brønd kit til RNA-rensning
Artikelnummer. 12712613
Skift visning
Prøvestørrelse:
<2 x 106 dyrkede celler, <20 mg menneskeligt/dyrevæv
Pakningsstørrelse:
480 reaktioner
Artikelnummer. Prøvestørrelse Pakningsstørrelse
12712613 <2 x 106 dyrkede celler, <20 mg menneskeligt/dyrevæv 480 reaktioner
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12712613 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740698.5
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
RNA-isolering i fleksibelt 8-brønds strimmelformat.
NucleoSpin 8/96 RNA til automatiseret rensning af total RNA fra dyre- eller menneskecellekulturer og væv kombinerer strengheden af guanidin-isothiocyanat lyse med effektiv fordøjelse af genomisk DNA ved DNase I-behandling og hastigheden af silica-membranteknologi. NucleoSpin 8/96 RNA betyder ensartet RNA-kvalitet, reproducerbare RNA-udbytter og højkapacitetsprocedurer fri for krydskontaminering. Derfor NucleoSpin er 8/96 RNA-sæt stærke produkter til f.eks. mikroarray-analyse med hensyn til genekspressionsprofilering, lægemiddelopdagelse og molekylær diagnostik (se applikationsdata). Sættene muliggør oprensning af total RNA fra op til 107-celler eller op til 30 mg væv (centrifugebehandling). Det unikke 8-brøndsstrimmel/96-brønds pladedesign i 8/96 RNA-systemerne NucleoSpin muliggør fuldautomatisk tørring af RNA-bindingsmodulet før indlæsning af eluationsbufferen og minimerer sprøjtning. Med NucleoSpin 8/96 RNA-metoden lyseres celler eller væv ved inkubation i en opløsning med store mængder kaotrope ioner (celler kan dyrkes og direkte lyseres i 96-brønds cellekulturplader). Denne lysisbuffer inaktiverer straks RNaser og skaber passende bindingsbetingelser, som favoriserer adsorption af RNA til silicamembranen i NucleoSpin 8 RNA bindingsstrimmelen/96 RNA bindingspladen. Kontaminerende DNA, som også er bundet til silicamembranen, fjernes af DNase I, som påføres direkte på membranen under forberedelsen (DNase I leveres med kitsene). På grund af den høje specifikke aktivitet af DNase I er en behandling på kun 15 minutter ved stuetemperatur tilstrækkelig til en effektiv fjernelse af forurenende DNA. Salte, metabolitter og makromolekylære cellulære komponenter fjernes ved simple vasketrin med tre forskellige buffere. Rent RNA elueres endelig under forhold med lav ionstyrke med RNase-frit vand (pH 8,0 til 8,5).
Byggesætkomponenter:
NucleoSpin 8 RNA-sæt - NucleoSpin RNA-bindingstrimler, MN vaskeplader, MN firkantede brøndblokke, stativer med rørstrimler, hættestrimler, elutionsplader U-bund, selvklæbende folie, buffere, RNase-fri DNase INucleoSpin 96 RNA-kit - NucleoSpin RNA-bindingsplater, MN-vaskeplader, firkantede brøndblokke, rundbrøndsblok (lav), Elutionsplader U-bund, selvklæbende folie, buffere, RNase-fri DNase I
Manuel eller automatiseret isolering af total RNA fra dyrkede celler og væv, spytprøver indsamlet med Oragene.
Spezifikation
Inkluderer NucleoSpin RNA-bindingsstrimler, MN vaskeplader, MN firkantede brøndblokke, racks med rørstrimler, dækstrimler, elutionsplader U-bund, selvklæbende folie, buffere, RNase-fri DNase I
Antal reaktioner 60 x 8
Produkttype NucleoSpin 8 RNA
Prøvestørrelse <2 x 106 dyrkede celler, <20 mg menneskeligt/dyrevæv
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin 8 RNA (60x8)
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sicherheitshinweis
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine thiocyanate, rdnase
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.