Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Virus, mini-kit til viralt RNA/DNA fra cellefrie væsker
Beskrivelse
Food og NucleoSpin™ Food 8/96-systemerne NucleoSpin™ garanterer gode genopretningsrater selv for små genomiske DNA-fragmenter (<1kb) ud af forarbejdede, komplekse fødevarematricer, som generelt har meget lavt DNA-indhold samt dårlig kvalitet, nedbrudt DNA.
Efter at fødevareprøverne er homogeniseret, udvindes DNA'et med lysisbuffere, der indeholder kaotrope salte, denatureringsmidler og detergenter. Standardisoleringen sikrer lysis ved brug af buffer CF, som især er udviklet i samarbejde med GEN-IAL, Troisdorf, Tyskland (patent anmeldt). Lysisblandinger bør fjernes ved centrifugering eller filtrering for at fjerne forurenende stoffer og resterende cellulært affald. Det klare supernatant blandes derefter med bindingsbøften og ethanol for at skabe betingelser for optimal binding til NucleoSpin™ silicamembranen, valgt til dette formål på grund af dets unikke DNA-bindingsegenskaber. Efter vask med to forskellige buffere for effektiv effektivitet af potentielle PCR-hæmmere* , kan DNA elueres i lavsalt-buffer eller vand. De resulterende eluater er klar til brug i alle typer efterfølgende detektionsmetoder, især realtids- og grundlæggende PCR-teknologier* , og kan bruges til identifikation af GMO-DNA eller dyrekomponenter i foder og foder.
Byggesætkomponenter
NucleoSpin™ Foder - NucleoSpin™ Madsøjler, opsamlingsrør 2 ml, buffere, proteinase K. NucleoSpin™ 8 Foder - NucleoSpin™ Fødevarebindingsstrimler, rundbrøndsblokke, MN vaskeplader, stativer med rørstrimler, lågstrimler, gaspermeabel folie, buffere, proteinase K.NucleoSpin™ 96 Foder - NucleoSpin™ 96 Fødevarebindingsplader, rundbrøndsblokke, MN firkantede brøndblokke, MN vaskeplader, stativer med rørstrimler, gaspermeabel folie, buffere, proteinase K.
Efter at fødevareprøverne er homogeniseret, udvindes DNA'et med lysisbuffere, der indeholder kaotrope salte, denatureringsmidler og detergenter. Standardisoleringen sikrer lysis ved brug af buffer CF, som især er udviklet i samarbejde med GEN-IAL, Troisdorf, Tyskland (patent anmeldt). Lysisblandinger bør fjernes ved centrifugering eller filtrering for at fjerne forurenende stoffer og resterende cellulært affald. Det klare supernatant blandes derefter med bindingsbøften og ethanol for at skabe betingelser for optimal binding til NucleoSpin™ silicamembranen, valgt til dette formål på grund af dets unikke DNA-bindingsegenskaber. Efter vask med to forskellige buffere for effektiv effektivitet af potentielle PCR-hæmmere* , kan DNA elueres i lavsalt-buffer eller vand. De resulterende eluater er klar til brug i alle typer efterfølgende detektionsmetoder, især realtids- og grundlæggende PCR-teknologier* , og kan bruges til identifikation af GMO-DNA eller dyrekomponenter i foder og foder.
Byggesætkomponenter
NucleoSpin™ Foder - NucleoSpin™ Madsøjler, opsamlingsrør 2 ml, buffere, proteinase K. NucleoSpin™ 8 Foder - NucleoSpin™ Fødevarebindingsstrimler, rundbrøndsblokke, MN vaskeplader, stativer med rørstrimler, lågstrimler, gaspermeabel folie, buffere, proteinase K.NucleoSpin™ 96 Foder - NucleoSpin™ 96 Fødevarebindingsplader, rundbrøndsblokke, MN firkantede brøndblokke, MN vaskeplader, stativer med rørstrimler, gaspermeabel folie, buffere, proteinase K.
- Siliciummembranteknologi
- Tilgængelige formater: NucleoSpin - mini spin column NucleoSpin 8 - 8 brønd stribe NucleoSpin 96 - 96 brøndplade
- Udbytte: 0,1 μg til 10 μg
- Prøvemateriale: 200 μg foder/foder. ≤
- Elutionsvolumen: 100 μl (mini spin column) 100 μl til 200 μl (8 eller 96 brøndformater)
- Forberedelsestid: 30 min/6 forberedelser (mini spin columns) <60 min/8 strimler (eksklusive lysis) <120 min/96 brøndplade (eksklusive lysis)
- Manuel eller automatiseret behandling, vakuum/centrifugering
- Ingen brug af organiske opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Strimmel med 8 brønde |
| Isoleringsteknologi | Silica membranteknologi |
| Til brug med (applikation) | Til manuel og automatiseret isolering af DNA |
| Antal reaktioner | 60 x 8 |
| Produkttype | NucleoSpin™ 8 Madbindestrimle |
| Test tid | 60 min. |
| Udbytte | 0,1 til 10 μg |